Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
A1542-2.5KG
A1542-250G
A1542-500G
SIALA1542-2.5KGEA
16070
CZK
SIALA1542-2.5KG
SIALA1542-250G
SIALA1542-500G
Octan amonný, Sigma-Aldrich®
Octan amonný
Vzorec:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 Bod tání: 114 Hustota: 1.17 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 136 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |