Tisk…
Octan thallný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 5260 CZK
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
Octan thallný 99%
Octan thallný
Vzorec: C₂H₃O₂Tl
Bod varu: 1457 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…130 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013045
CAS číslo: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %