Tisk…
Propionan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Calcium dipropionate, Propionic acid hemicalcium salt, Propionic acid calcium salt
21230-1KG-F 21230-250G-F
SIAL21230-1KG-FEA 1810 CZK
SIAL21230-1KG-F SIAL21230-250G-F
Propionan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Propionan vápenatý
Vzorec: (CH₃CH₂COO)₂Ca
MW: 186.22
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00036137
CAS číslo: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703