Tisk…
Stearan hořečnatý
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 2590 CZK
A16244.0B A16244.30
Stearan hořečnatý
Stearan hořečnatý
CAS No.: 557-04-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Formula Weight: 591.27 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00036391
Vzorec: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591.25
Bod tání: 148…152 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036391
CAS číslo: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714