Tisk…
Stearan hořečnatý (3,8 - 5,0% Mg)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
240760010 240760250 240760050
ACRO240760010EA 1640 CZK
ACRO240760010 ACRO240760250 ACRO240760050
Stearan hořečnatý (3,8 - 5,0% Mg)
Stearan hořečnatý
Vzorec: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591.25
Bod tání: 130…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036391
CAS číslo: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 3.8 to 5.0 % (Mg) On dried substance
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
GC ≥90.0 % rel. content of stearic and palmitic acid
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 %
Cadmium (Cd) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm