Tisk…
Stearan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Stearic acid calcium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
26411-1KG 26411-6X1KG
SIAL26411-1KGEA 2420 CZK
SIAL26411-1KG SIAL26411-6X1KG
Stearan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Stearan vápenatý
Vzorec: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036390
CAS číslo: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM