Tisk…
Octan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
MQ100
255912-10G 255912-50G
SIAL255912-10GEA 6040 CZK
SIAL255912-10G SIAL255912-50G
Octan barnatý, Sigma-Aldrich®
Octan barnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42
Bod tání: ∼450 °C
Hustota: 2.468 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012447
CAS číslo: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00968