Tisk…

Propionan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate

M-Clarity™ quality level = MQ300

W518905-10KG-K W518905-1KG-K W518905-25KG-K
SIALW518905-10KG-KEA 15320 CZK
SIALW518905-10KG-K SIALW518905-1KG-K SIALW518905-25KG-K
Propionan sodný, Sigma-Aldrich®
Propionan sodný
Vzorec: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06
Bod tání: 288.76
Bod vzplanutí: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002759
CAS číslo: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR