Tisk…
Oktanoát sodný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 1810 CZK
A13451.22 A13451.36
Oktanoát sodný 96%
Oktanoát sodný
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Vzorec: C₈H₁₅NaO₂
Bod tání: >300 °C
Hustota: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058511
CAS číslo: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5