Tisk…

Oktanoát sodný 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate

334601000 334605000 334600025
ACRO334601000EA 1950 CZK
ACRO334601000 ACRO334605000 ACRO334600025
Oktanoát sodný 98%
Oktanoát sodný
Vzorec: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Bod tání: >225 °C
Hustota: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058511
CAS číslo: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR