Tisk…

Stearan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt

M-Clarity™ quality level = MQ200

S3381-1G S3381-25G S3381-5G
SIALS3381-1GEA 5020 CZK
SIALS3381-1G SIALS3381-25G SIALS3381-5G
Stearan sodný, Sigma-Aldrich®
Stearan sodný
Vzorec: C₁₈H₃₅NaO₂
Bod tání: 288 °C
Hustota: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036404
CAS číslo: 822-16-2
EINECS: 212-490-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR