Stearan sodný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
39648.A1
39648.A7
39648.30
39648.A1EA
2930
CZK
39648.A1
39648.A7
39648.30
Stearan sodný
Stearan sodný
CAS No.: 822-16-2
Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3
Formula Weight: 306.46
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature
MDL No.: MFCD00036404
Vzorec:
C₁₈H₃₅NaO₂ Bod tání: 288 °C Hustota: 1,103 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036404 CAS číslo: 822-16-2 EINECS: 212-490-5 Merck Index: 14,8678 |