Tisk…
Lithium stearate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 879 CZK
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stearate 95%
Lithium stearate
Vzorec: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290,42 g/mol
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042032
CAS číslo: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %