Mravenčan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Formic acid sodium salt
71539-1KG
71539-500G
SIAL71539-1KGEA
5600
CZK
SIAL71539-1KG
SIAL71539-500G
Mravenčan sodný, Sigma-Aldrich®
Mravenčan sodný
Vzorec:
HCO₂Na MW: 68.01 Bod tání: 257.31 Hustota: 1.919 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS číslo: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |