Tisk…
Mravenčan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Formic acid sodium salt
MQ100
456020-5G 456020-25G
SIAL456020-5GEA 1640 CZK
SIAL456020-5G SIAL456020-25G
Mravenčan sodný, Sigma-Aldrich®
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
MW: 68.01
Bod tání: 257.31
Hustota: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694