Mravenčan sodný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Formic acid sodium salt
MQ300
1.06443.0500
1.06443.5000
1.06443.0500EA
2420
CZK
1.06443.0500
1.06443.5000
Mravenčan sodný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Mravenčan sodný
Vzorec:
HCO₂Na MW: 68.01 Bod tání: 257.31 Hustota: 1.919 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS číslo: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 550 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C |
Molar Mass | 635 kg/m3 |
Density | 1.92 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |