Mravenčan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17813.0B
A17813.0I
A17813.30
A17813.0BEA
1170
CZK
A17813.0B
A17813.0I
A17813.30
Mravenčan sodný ≥98%
Mravenčan sodný
Purity: 98%
CAS No.: 141-53-7
Molecular Formula: HCO2Na
Formula Weight: 68.01
Melting Point: 259-262°
Beilstein Reference: 3595134
Merck Reference: 14,8621
MDL No.: MFCD00013101
Vzorec:
HCO₂Na Bod tání: 259…262 °C Hustota: 1,92 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS číslo: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 14,8621 |