Tisk…
Mravenčan sodný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Formic acid sodium salt
148230010 148230051
ACRO148230010EA 1690 CZK
ACRO148230010 ACRO148230051
Mravenčan sodný 99%
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
Bod varu: 360 °C (760 mmHg)
Bod tání: 258…261 °C
Hustota: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %