Tisk…
Potassium formate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
294454-1KG 294454-25G 294454-500G
SIAL294454-1KGEA 3470 CZK
SIAL294454-1KG SIAL294454-25G SIAL294454-500G
Potassium formate, Sigma-Aldrich®
Potassium formate
Vzorec: CHKO₂
Bod tání: 165…168 °C
Hustota: 1,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013100
CAS číslo: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795