Tisk…
Potassium formate 96% pract.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Formic acid potassium salt
418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 916 CZK
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Potassium formate 96% pract.
Potassium formate
Vzorec: CHKO₂
MW: 84.12
Bod tání: 165…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013100
CAS číslo: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %