Tisk…
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
W302406-10KG-K W302406-1KG-K W302406-25KG-K
SIALW302406-10KG-KEA 6720 CZK
SIALW302406-10KG-K SIALW302406-1KG-K SIALW302406-25KG-K
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
MW: 82.03
Bod varu: 881.4
Bod tání: 324
Hustota: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711