Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7545-250G
S7545-1KG
S7545-500G
SIALS7545-250GEA
2100
CZK
SIALS7545-250G
SIALS7545-1KG
SIALS7545-500G
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Octan sodný
Vzorec:
H₃CCOONa Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa) Bod tání: 324 °C Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS číslo: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |