Tisk…

Octan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

S1429-100G S1429-1KG
SIALS1429-100GEA 5610 CZK
SIALS1429-100G SIALS1429-1KG
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR