Tisk…
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71183-1KG 71183-250G
SIAL71183-1KGEA 5830 CZK
SIAL71183-1KG SIAL71183-250G
Octan sodný, Sigma-Aldrich®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711