Octan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
27653.235EA
1020
CZK
27653.235
27653.292
27653.260
27653.460
27653.360
Octan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Octan sodný
Vzorec:
H₃CCOONa Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa) Bod tání: 324 °C Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS číslo: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Identification | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 7.0 - 9.2 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Loss on drying (120°C) | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.05 % |
Mg (Magnesium) | Max. 20 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |