Tisk…
Octan sodný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 4770 CZK
1.06264.0050 1.06264.0500
Octan sodný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
MW: 82.03
Bod varu: 881.4
Bod tání: 324
Hustota: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C