Octan sodný
Dodavatel: Cayman Chemical
400037-100
400037-500
CAYM400037-100EA
491
CZK
CAYM400037-100
CAYM400037-500
Octan sodný
Octan sodný
Vzorec:
H₃CCOONa Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa) Bod tání: 324 °C Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS číslo: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |