Tisk…
Octan sodný, anhydrous ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid sodium salt
0602-1KGEA 4480 CZK
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Octan sodný, anhydrous ≥99% ACS
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
MW: 82.03
Bod varu: 881.4
Bod tání: 324
Hustota: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%