Tisk…
Octan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid sodium salt
11005.06 11005.14 11005.22
11005.06EA 1470 CZK
11005.06 11005.14 11005.22
Octan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis)
Octan sodný
Purity: 99.997% CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: NaOOCCH3 Formula Weight: 82.03 Physical Form: Powder Density: 1.528 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Vzorec: H₃CCOONa
MW: 82.03
Bod varu: 881.4
Bod tání: 324
Hustota: 1.528
Bod vzplanutí: >250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 14,8571