Tisk…
Octan sodný, anhydrous 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
220890010 220892500 220890050
ACRO220890010EA 3390 CZK
ACRO220890010 ACRO220892500 ACRO220890050
Octan sodný, anhydrous 99+% p.a.
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm