Tisk…
Octan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5708-1KG P5708-500G
SIALP5708-1KGEA 5910 CZK
SIALP5708-1KG SIALP5708-500G
Octan draselný, Sigma-Aldrich®
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Bod tání: 304 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM