Tisk…

Octan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Acetic acid potassium salt

M-Clarity™ quality level = MQ200

P1190-100G P1190-1KG P1190-500G
SIALP1190-100GEA 2560 CZK
SIALP1190-100G SIALP1190-1KG SIALP1190-500G
Octan draselný, Sigma-Aldrich®
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Bod tání: 304 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR