Tisk…
Octan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
236497-100G 236497-500G 236497-2.5KG 236497-25KG
236497-100GEA 1420 CZK
236497-100G 236497-500G 236497-2.5KG HONC236497-25KG
Octan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Bod tání: 292 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titration with Perchloric acid) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.5 - 9.0
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
IR spectrum complying