Tisk…
Cesium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329827-100G 329827-25G
SIAL329827-100GEA 7990 CZK
SIAL329827-100G SIAL329827-25G
Cesium acetate, Sigma-Aldrich®
Cesium acetate
Vzorec: H₃CCOOCs
Bod tání: 194 °C
MDL Number: MFCD00013056
CAS číslo: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0