Tisk…
Cesium acetate 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
191040250 191041000
ACRO191040250EA 2380 CZK
ACRO191040250 ACRO191041000
Cesium acetate 99%, pure
Cesium acetate
Vzorec: H₃CCOOCs
Bod tání: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013056
CAS číslo: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %