Tisk…
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5887-1G B5887-250MG B5887-5G
SIALB5887-1GEA 8390 CZK
SIALB5887-1G SIALB5887-250MG SIALB5887-5G
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Bod tání: 244 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS číslo: 156-54-7
EINECS: 205-857-6