Tisk…
Sodium butyrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 3860 CZK
8.20236.0250 8.20236.1000
Sodium butyrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Bod tání: 244 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002816
CAS číslo: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol