Sodium butyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
263190050
263190250
263191000
263195000
ACRO263190050EA
949
CZK
ACRO263190050
ACRO263190250
ACRO263191000
ACRO263195000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Vzorec:
C₄H₇NaO₂ Bod tání: 250…253 °C Hustota: 1,324 g/cm³ (30 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002816 CAS číslo: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |