Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Hendecanoic acid, Undecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324507-100G
W324507-1KG
W324507-5KG
W324507-SAMPLE
SIALW324507-100GEA
1860
CZK
SIALW324507-100G
SIALW324507-1KG
SIALW324507-5KG
SIALW324507-SAMPLE
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Undecanoic acid
Vzorec:
C₁₁H₂₂O₂ Bod varu: 228 °C (1013 hPa) Bod tání: 30 °C Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002730 CAS číslo: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |