Tisk…
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hendecanoic acid, Undecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
171476-100G 171476-25G
SIAL171476-100GEA 4290 CZK
SIAL171476-100G SIAL171476-25G
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Undecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002730
CAS číslo: 112-37-8
EINECS: 203-964-2