Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W276413-10KG-K
W276413-1KG-K
W276413-25KG-K
W276413-SAMPLE
SIALW276413-10KG-KEA
10770
CZK
SIALW276413-10KG-K
SIALW276413-1KG-K
SIALW276413-25KG-K
SIALW276413-SAMPLE
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec:
C₁₄H₂₈O₂ Bod varu: 319 °C (1013 hPa) Bod tání: 51…54 °C Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >165 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002744 CAS číslo: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 12,06416 |