Tisk…
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3128-100G M3128-10G
SIALM3128-100GEA 4530 CZK
SIALM3128-100G SIALM3128-10G
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002744
CAS číslo: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416