Tisk…
Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292400-10KG-K W292400-1KG-K W292400-25KG-K
SIALW292400-10KG-KEA 6420 CZK
SIALW292400-10KG-K SIALW292400-1KG-K SIALW292400-25KG-K
Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 141 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917