Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
402907-100ML
402907-500ML
SIAL402907-100MLEA
3180
CZK
SIAL402907-100ML
SIAL402907-500ML
Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec:
C₃H₆O₂ Bod varu: 141 °C (1013 hPa) Bod tání: –21 °C Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS číslo: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |