Tisk…
Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310107-10KG-K W310107-1KG-K W310107-25KG-K W310107-5KG-K
SIALW310107-10KG-KEA 8600 CZK
SIALW310107-10KG-K SIALW310107-1KG-K SIALW310107-25KG-K SIALW310107-5KG-K
Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042