Tisk…
Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
240370-100ML 240370-5ML
SIAL240370-100MLEA 1370 CZK
SIAL240370-100ML SIAL240370-5ML
Kyselina valerová, Sigma-Aldrich®
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 186
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042