Tisk…

Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ300

W279900-10KG-K W279900-20KG-K W279900-2KG-K
SIALW279900-10KG-KEA 9640 CZK
SIALW279900-10KG-K SIALW279900-20KG-K SIALW279900-2KG-K
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 239,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004429
CAS číslo: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR