Tisk…
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
O3907-1L O3907-2L O3907-500ML
SIALO3907-1LEA 2160 CZK
SIALO3907-1L SIALO3907-2L SIALO3907-500ML
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 239,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004429
CAS číslo: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771