Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C2875-10ML
C2875-100ML
C2875-1L
C2875-500ML
SIALC2875-10MLEA
1450
CZK
SIALC2875-10ML
SIALC2875-100ML
SIALC2875-1L
SIALC2875-500ML
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprylová
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Bod varu: 239,7 °C (1013 hPa) Bod tání: 16 °C Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004429 CAS číslo: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,01771 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...