Tisk…
Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
MQ300
W303518-1KG-K W303518-8KG-K
SIALW303518-1KG-KEA 2100 CZK
SIALW303518-1KG-K SIALW303518-8KG-K
Kyselina stearová, Sigma-Aldrich®
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48
Bod varu: 361
Bod tání: 67
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 196 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM